di-Sodio oxalato 98.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 34.1 EUR
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
di-Sodio oxalato 98.5%, extra puro
di-Sodio oxalato
Formula: Na₂C₂O₄
Densidad: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012465
Núm. CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Índice Merck: 13,08723
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)