di-Sodio oxalato ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalato de disodio
41759.30
41759.A1
41759.18
41759.30EA
84.6
EUR
41759.30
41759.A1
41759.18
di-Sodio oxalato ≥99.5% ACS
di-Sodio oxalato
Purity: 99.5+%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Powder
Density: 2.340
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250-270° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Formula:
Na₂C₂O₄ Pto. de fusión: 250…270 °C (desc.) Densidad: 2,340 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012465 Núm. CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Índice Merck: 14,8650 |