di-Sodio oxalato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalato de disodio
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
A11648.0EEA
338
EUR
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
di-Sodio oxalato ≥99%
di-Sodio oxalato
Purity: 99%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250-270° dec.
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Formula:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250…270 °C (desc.) Densidad: 2.340 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012465 Núm. CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Índice Merck: 13,08723 |