di-Sodio oxalato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Oxalato de disodio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000
1.06557.0250EA 121 EUR
1.06557.0250 1.06557.1000
di-Sodio oxalato, EMSURE® para análisis, Supelco®
di-Sodio oxalato
Formula: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Pto. de fusión: 250…270 °C
Densidad: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012465
Núm. CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Índice Merck: 13,08723
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)