di-Sodio oxalato ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Oxalato de disodio
27978.237EA 110 EUR
27978.237 27978.294
di-Sodio oxalato ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
di-Sodio oxalato
Formula: Na₂C₂O₄
Pto. de fusión: 250…270 °C
Densidad: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012465
Núm. CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Índice Merck: 13,08723
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm