di-Sodio oxalato ≥99.5% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
223433-100G 223433-500G
223433-100GEA 44.2 EUR
223433-100G 223433-500G
di-Sodio oxalato ≥99.5% ACS, Fluka™
di-Sodio oxalato
Formula: Na₂C₂O₄
Pto. de fusión: 250-270 °C
Densidad: 2,340 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012465
Núm. CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Índice Merck: 13,08723
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.50 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.01 %
Indifference complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying