Bario oxalato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13009.06
13009.14
13009.22
13009.06EA
69.3
EUR
13009.06
13009.14
13009.22
Bario oxalato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bario oxalato
Purity: 99.999%
CAS No.: 516-02-9
Molecular Formula: C2BaO4
Formula Weight: 225.36
Physical Form: Powder
Density: 2.658
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,985
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00054429
Formula:
C₂BaO₄ Pto. de fusión: 400 °C (desc.) Densidad: 2,658 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054429 Núm. CAS: 516-02-9 EINECS: 208-216-9 UN: 1564 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,985 |