Ácido cítrico, anhidro, en polvo, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
1.37002.5000 1.37002.9012 1.37002.9029 1.37002.1000
1.37002.5000EA 385 EUR
1.37002.5000 1.37002.9012 1.37002.9029 1.37002.1000
Ácido cítrico, anhidro, en polvo, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 149…151 °C
Densidad: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
IR: 01-2119457026-42-0000
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM