tri-Potasio citrato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Citrato de tripotasio monohidrato, 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tripotasio monohidrato
33222.36
33222.A3
33222.36EA
42.1
EUR
33222.36
33222.A3
tri-Potasio citrato monohidrato ≥99%
tri-Potasio citrato monohidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in water and glycerol. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Formula:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O MW: 324,41 g/mol Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Densidad: 1,98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150442 Núm. CAS: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Índice Merck: 14,7623 |