tri-Potasio citrato monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Citrato de tripotasio monohidrato, 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tripotasio monohidrato
45038.36
45038.0E
45038.36EA
38.9
EUR
45038.36
45038.0E
tri-Potasio citrato monohidrato ≥97%
tri-Potasio citrato monohidrato
Purity: 97%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Lump/granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Formula:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O MW: 324.41 g/mol Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Densidad: 1.98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150442 Núm. CAS: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Índice Merck: 13,07706 |