tri-Potasio citrato monohidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Citrato de tripotasio monohidrato, 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tripotasio monohidrato
26789.294EA 85.4 EUR
26789.294 26789.460
tri-Potasio citrato monohidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Potasio citrato monohidrato
Formula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324.41 g/mol
Pto. de fusión: 230
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150442
Núm. CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Índice Merck: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm