tri-Sodio citrato 99.8% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de trisodio
327160010 327160050 327162500
ACRO327160010EA 110 EUR
ACRO327160010 ACRO327160050 ACRO327162500
tri-Sodio citrato 99.8% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
tri-Sodio citrato
Formula: C₆H₅Na₃O₇·xH₂O
MW: 258.07 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150032
Núm. CAS: 114456-61-0
EINECS: 200-675-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.75 % (on dry substance)
Loss on drying 12 % to 13 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
pH 7 to 9 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm