di-Amonio hidrogenocitrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
33221.22
33221.36
33221.A3
33221.22EA
42.5
EUR
33221.22
33221.36
33221.A3
di-Amonio hidrogenocitrato ≥99%
di-Amonio hidrogenocitrato
Purity: 99+%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formula:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Densidad: 1,48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013068 Núm. CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Índice Merck: 14,512 |