di-Amonio hidrogenocitrato 98,0-103,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Citrato de diamonio, di-Amonio citrato, Hidrogeno-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de diamonio
36219.22
36219.36
36219.A3
36219.22EA
32.7
EUR
36219.22
36219.36
36219.A3
di-Amonio hidrogenocitrato 98,0-103,0 ACS
di-Amonio hidrogenocitrato
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formula:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ MW: 226.19 g/mol Densidad: 1.48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013068 Núm. CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Índice Merck: 14,512 |