di-Amonio hidrogenocitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 148 EUR
1.01154.0500 1.01154.2500
di-Amonio hidrogenocitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
di-Ammonium hydrogen citrate
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidad: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013068
Núm. CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Índice Merck: 13,00513
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)