di-Amonio hidrogenocitrato 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
21246.238EA
85.2
EUR
21246.238
21246.290
21246.460
di-Amonio hidrogenocitrato 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. para análisis
di-Amonio hidrogenocitrato
Formula:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Densidad: 1,483 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013068 Núm. CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Índice Merck: 13,00513 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 103.0 % |
C2O4 (Oxalate) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 100 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |