tri-Amonio citrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de triamonio, Citrato de triamonio
A16973.22 A16973.36
A16973.22EA 75.1 EUR
A16973.22 A16973.36
tri-Amonio citrato ≥97%
tri-Amonio citrato
Purity: 97+% CAS No.: 3458-72-8 Molecular Formula: C6H17N3O7 Formula Weight: 243.22 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 180° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00036406
Formula: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036406
Núm. CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5