EDTA 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
118430010
118432500
118430050
ACRO118430010EA
99.2
EUR
ACRO118430010
ACRO118432500
ACRO118430050
EDTA 99%, puro
EDTA
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa) Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003541 Núm. CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 IR: 01-2119486399-18 Índice Merck: 13,03546 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 237 to 245 °C |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
pH | (sat. soln. in water) Approx. 2 to 3 |
Nitrate (NO3) | ≤0.5 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Mercury (Hg) | ≤5 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤2 ppm (as SO2) |