EDTA 99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409930010 409930050
ACRO409930010EA 176 EUR
ACRO409930010 ACRO409930050
EDTA 99.5% ACS
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 99.4 to 100.6 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute NH4OH)