EDTA ≥99.4% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.4+%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Chelating agent
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa) Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003541 Núm. CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 IR: 01-2119486399-18 Índice Merck: 14,3517 |