EDTA 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10713.0B
A10713.0I
A10713.30
A10713.36
A10713.0BEA
77.3
EUR
A10713.0B
A10713.0I
A10713.30
A10713.36
EDTA 99%
EDTA
Purity: 99%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003541 Núm. CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 IR: 01-2119486399-18 Índice Merck: 14,3517 |