EDTA free acid ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético, Ácido edético
0322-1KGEA 428 EUR
0322-1KG 0322-500G
EDTA free acid ≥99.5%, grado ultrapuro
EDTA
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Pto. Ebullición: 614
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNasas none detected
Heavy Metals (como Pb) ≤0.001%
Insolubles (5%, 1N NaOH) Pass
Hierro ≤0.005%
Magnesio ≤0.0005%
Ácido nitrilotriacético ≤0.1%
pH (5%, Water) @25 °C 2.5 – 3.5
Protease none detected
Purity ≥99.5%
Residuo de ignición ≤0.2%
RNasas none detected