Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (by complexometric analysis) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
1.08417.0100EA 54.3 EUR
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (by complexometric analysis) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Appearance White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.2 %