EDTA, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08452.0250 1.08452.1000
1.08452.0250EA 84.6 EUR
1.08452.0250 1.08452.1000
EDTA, Supelco®
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C (decomposition)
Molar Mass 292.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C DIN 51758
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry)
Ignition Point 200 °C