EDTA sal disódica dihidrato 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
327201000 327200025 327205000
ACRO327201000EA 57.1 EUR
ACRO327201000 ACRO327200025 ACRO327205000
EDTA sal disódica dihidrato 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
UV (0.1 M in water)
pH 4 to 5 (5 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %