Ácido tioacético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 58.2 EUR
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Ácido tioacético 98%
Ácido tioacético
Formula: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Pto. Ebullición: 87…93 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004853
Núm. CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09454
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %