Ácido tioacético ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L03305.14
L03305.22
L03305.36
L03305.14EA
30.4
EUR
L03305.14
L03305.22
L03305.36
Ácido tioacético ≥97%
Ácido tioacético
Purity: 97%
CAS No.: 507-09-5
Molecular Formula: C2H4OS
Formula Weight: 76.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Stench
Melting Point: -17°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 773684
Merck Reference: 14,9320
UN No.: 2436
MDL No.: MFCD00004853
Formula:
C₂H₄OS MW: 76,12 g/mol Pto. Ebullición: 97 °C Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 1,068 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) |
Número MDL:
MFCD00004853 Núm. CAS: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 UN: 2436 ADR: 3,II Índice Merck: 14,9320 |