Ácido tioacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
8.08076.0100EA 54.8 EUR
8.08076.0100 8.08076.0250 8.08076.9025
Ácido tioacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido tioacético
Formula: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004853
Núm. CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09454
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 27 g/l (15 °C) (slow decomposition)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Boiling Point 88 - 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 1.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis