Tioacetamida ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
30638.09
30638.18
30638.30
30638.09EA
48.6
EUR
30638.09
30638.18
30638.30
Tioacetamida ≥99% ACS
Tioacetamida
Purity: 99%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: CH3CSNH2
Formula Weight: 75.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Formula:
CH₃CSNH₂ Pto. de fusión: 112…114 °C Densidad: 1,336 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008070 Núm. CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Índice Merck: 14,9319 |