Tioacetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethanethioamide
A12926.14
A12926.22
A12926.36
A12926.14EA
35.9
EUR
A12926.14
A12926.22
A12926.36
Tioacetamida ≥98%
Tioacetamida
Purity: 98%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: C2H5NS
Formula Weight: 75.13
Melting Point: 110-114°
Solubility: Soluble in water, ethanol
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Formula:
CH₃CSNH₂ MW: 75.13 g/mol Pto. de fusión: 110…114 °C Densidad: 1.37 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008070 Núm. CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Índice Merck: 13,09391 |