Tioacetamida ≥99.0%, polvo cristalino ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Ethanethioamide
0215258780 0215258790 0215258725
ICNA0215258780EA 124 EUR
ICNA0215258780 ICNA0215258790 ICNA0215258725
Tioacetamida ≥99.0%, polvo cristalino ACS
Tioacetamida
Thioacetamide is a hepatotoxin and a carcinogen. Thioacetamide is also an additive in enantioselective reduction of β-keto esters with immobilized bakers yeast.
Thioacetamide is a source of hydrogen sulphide in qualitative analysis. It is a potent hepatotoxicant.
Formula: CH₃CSNH₂
MW: 75.13 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Densidad: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008070
Núm. CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Índice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay >99,0%
Melting Point 111 - 114°C
Residue on Ignition <0,05%
Clarity of a 2% Solution Passes test