Tioacetamida Reag. Ph. Eur., ACS, GR para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ethanethioamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08170.0050 1.08170.0250
1.08170.0050EA 185 EUR
1.08170.0050 1.08170.0250
Tioacetamida Reag. Ph. Eur., ACS, GR para análisis, Supelco®
Tioacetamida
Formula: CH₃CSNH₂
MW: 75.13 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Densidad: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008070
Núm. CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Índice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %