Tiourea 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
220050010 220052500 220050050
ACRO220050010EA 94.3 EUR
ACRO220050010 ACRO220052500 ACRO220050050
Tiourea 99+% para análisis
Tiourea
Formula: NH₂CSNH₂
Pto. de fusión: 171…175 °C
Densidad: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008067
Núm. CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm