Tiourea ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
36609.18
36609.30
36609.A1
36609.18EA
47.2
EUR
36609.18
36609.30
36609.A1
Tiourea ≥99% ACS
Tiourea
Purity: 99% min.
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Physical Form: Crystalline
Density: 1.405
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Reagent for organic synthesis
Formula:
NH₂CSNH₂ Pto. de fusión: 175…178 °C Densidad: 1,405 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008067 Núm. CAS: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,9367 |