Tiourea ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
A12828.0CEA
477
EUR
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
Tiourea ≥99%
Tiourea
Purity: 99%
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Formula:
NH₂CSNH₂ Pto. de fusión: 172…178 °C Densidad: 1,405 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008067 Núm. CAS: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,9367 |