Tiourea para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tiocarbamida
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18591.0500 8.18591.9025
8.18591.0500EA 59.1 EUR
8.18591.0500 8.18591.9025
Tiourea para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tiourea
Formula: NH₂CSNH₂
MW: 76.12 g/mol
Pto. de fusión: 174…177 °C
Densidad: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008067
Núm. CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 137 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 173 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.405 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 440 °C Dust
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material