Trifluoroacetamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250
385222500
ACRO385220250EA
42.7
EUR
ACRO385220250
ACRO385222500
Trifluoroacetamida 97%
Trifluoroacetamida
Formula:
C₂H₂F₃NO Pto. Ebullición: 162…164 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 59…70 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008008 Núm. CAS: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |