Trifluoroacetamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14
A14451.22
A14451.36
A14451.14EA
42.6
EUR
A14451.14
A14451.22
A14451.36
Trifluoroacetamida ≥97%
Trifluoroacetamida
Purity: 97%
CAS No.: 354-38-1
Molecular Formula: CF3CONH2
Formula Weight: 113.04
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00008008
Formula:
C₂H₂F₃NO Pto. Ebullición: 162…164 °C Pto. de fusión: 70…75 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008008 Núm. CAS: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |