Trifluoroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14690.0010 8.14690.0050
8.14690.0010EA 32 EUR
8.14690.0010 8.14690.0050
Trifluoroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamida
Formula: C₂H₂F₃NO
Pto. Ebullición: 162,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73…75 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008008
Núm. CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 460 g/l (23 °C)
Melting Point 73 - 75 °C
Molar Mass 113.03 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 162.5 °C
pH 3.6 (460 g/l, H2O, 23 °C)