4'-(Trifluorometil)acetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-(Trifluorometil)fenil)acetamida
A12789.06
A12789.14
A12789.06EA
71
EUR
A12789.06
A12789.14
4'-(Trifluorometil)acetanilida ≥98%
4'-(Trifluorometil)acetanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 349-97-3
Molecular Formula: C9H8F3NO
Formula Weight: 203.16
Odour: Odourless
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 2106965
MDL No.: MFCD00013562
Formula:
C₉H₈F₃NO MW: 203,16 g/mol Pto. de fusión: 150…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013562 Núm. CAS: 349-97-3 EINECS: 206-495-1 |