Difluoroacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Difluoroacetic ethyl ester
A11215.06
A11215.14
A11215.22
A11215.06EA
65.8
EUR
A11215.06
A11215.14
A11215.22
Difluoroacetato de etilo ≥98%
Difluoroacetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 454-31-9
Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 124.09
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3475
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1748597
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013578
Formula:
C₄H₆F₂O₂ Pto. Ebullición: 98…99 °C Densidad: 1,242 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013578 Núm. CAS: 454-31-9 EINECS: 207-223-4 ADR: 3,III |