Fluoroacetato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172660050 172660500
ACRO172660050EA 27.6 EUR
ACRO172660050 ACRO172660500
Fluoroacetato de etilo 97%
Fluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 119,2 °C (753 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 30 °C
Número MDL: MFCD00000450
Núm. CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3745 to 1.3765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %