Fluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0030-25ML F0030-500ML F0030-100ML
TCIAF0030-25MLEA 30 EUR
TCIAF0030-25ML TCIAF0030-500ML TCIAF0030-100ML
Fluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Fluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 117°C
Densidad: 1,0912 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Número MDL: MFCD00000450
Núm. CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,04167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a60f6b18b1a62b3e1358483c4370963ecd6bc70&vid=1a60f6b18b1a62b3e1358483c4370963ecd6bc70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %