Trifluoroacetato de etilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 47 EUR
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Trifluoroacetato de etilo 99%
Trifluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 60…62 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,194 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000419
Núm. CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR