Trifluoroacetato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11520.0B A11520.18 A11520.30
A11520.0BEA 742 EUR
A11520.0B A11520.18 A11520.30
Trifluoroacetato de etilo ≥99%
Trifluoroacetato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 383-63-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3070 Odour: Sweet Melting Point: -78° Boiling Point: 60-62° Beilstein Reference: 1761411 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000419
Formula: C₄H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 60…62 °C
Pto. de fusión: < –78 °C
Densidad: 1,192
Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000419
Núm. CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II