Trifluoroacetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 92.5 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Trifluoroacetato de metilo 99%
Trifluoroacetato de metilo
Formula: C₃H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,273 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000417
Núm. CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %