Trifluoroacetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoroacetic methyl ester
A17338.0B
A17338.18
A17338.30
A17338.0BEA
719
EUR
A17338.0B
A17338.18
A17338.30
Trifluoroacetato de metilo ≥98%
Trifluoroacetato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 431-47-0
Molecular Formula: CF3CO2CH3
Formula Weight: 128.05
Flash Point: -18°(-0.4°F)
Refractive Index: 1.2900
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 43-44°
Beilstein Reference: 1756070
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000417
Formula:
C₃H₃F₃O₂ Pto. Ebullición: 43…44 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 1,283 Pto. de inflamación: –18 °C (–0,4 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000417 Núm. CAS: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3,II |