Ácido 2,2-difluorobutírico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Difluorobutanoic acid
H25830.MD
H25830.03
H25830.MDEA
50.3
EUR
H25830.MD
H25830.03
Ácido 2,2-difluorobutírico ≥97%
Ácido 2,2-difluorobutírico
Purity: 97%
CAS No.: 2366-62-3
Molecular Formula: C4H6F2O2
Formula Weight: 124.09
Refractive Index: 1.3645
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°/8.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03093765
Formula:
C₄H₆F₂O₂ MW: 124,09 g/mol Pto. Ebullición: 100…101 °C (8,5 mmHg) Pto. de fusión: 7…9 °C Densidad: 1,220 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093765 Núm. CAS: 2366-62-3 UN: 3265 ADR: 8,II |