Ácido difluoroacético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
162120025
162120100
162120500
ACRO162120025EA
51
EUR
ACRO162120025
ACRO162120100
ACRO162120500
Ácido difluoroacético 98%
Ácido difluoroacético
Formula:
C₂H₂F₂O₂ Pto. Ebullición: 132…134 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,52 g/cm³ Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004220 Núm. CAS: 381-73-7 EINECS: 206-839-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3420 to 1.3450 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |