Ácido heptafluorobutírico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 75.8 EUR
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
Ácido heptafluorobutírico 99%
Ácido heptafluorobutírico
Formula: C₄HF₇O₂
Pto. Ebullición: 120 °C (755 mmHg)
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 1,64 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %